Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric Flasks, Class A
12, 250 ml, 14/23, 0,15 ± ml
Katalogové číslo WITG3.664.025.BL
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Katalogové číslo WITG3.664.025.BL
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
12, 250 ml, 14/23, 0,15 ± ml
Přejít na:
Price
4 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with or without stopper.
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Inclusive batch certificate
 : Tolerance according to DIN EN ISO 1042
Specifikace
  • NZ:
    14/23
  • Kapacita:
    250 ml
  • Sekvence:
    12
  • Tolerance:
    0,15 ± ml