Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
8, 25 ml, 10/19, 0,04 ± ml
Katalogové číslo WITG3.664.003.BL
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Katalogové číslo WITG3.664.003.BL
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
8, 25 ml, 10/19, 0,04 ± ml
Přejít na:
Price
552,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with or without stopper.
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Inclusive batch certificate
 : Tolerance according to DIN EN ISO 1042
Specifikace
  • NZ:
    10/19
  • Kapacita:
    25 ml
  • Sekvence:
    8
  • Tolerance:
    0,04 ± ml