Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
5, 20 ml, 14/23, 0,10 ± ml
Katalogové číslo WITG3.664.00214.BL
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Katalogové číslo WITG3.664.00214.BL
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
5, 20 ml, 14/23, 0,10 ± ml
Přejít na:
Price
706,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with or without stopper.
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Inclusive batch certificate
Certifications: Tolerance according to DIN EN ISO 1042
Specifikace
  • NZ:
    14/23
  • Kapacita:
    20 ml
  • Sekvence:
    5
  • Tolerance:
    0,10 ± ml