Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, disposable
Test tubes, disposable
02, 20 ml, 150 mm, 16 mm
Katalogové číslo SEMA1594
Dodavatel:   SEMADENI
Test tubes, disposable
Katalogové číslo SEMA1594
Dodavatel:  SEMADENI
Test tubes, disposable
Test tubes, disposable
02, 20 ml, 150 mm, 16 mm
Přejít na:
Price
743,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
PS, clear.
  • Good thermal resistance
  • Good chemical resistance
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    16 mm
  • Kapacita:
    20 ml
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    02