Ion selective half-cell electrodes
05, 1×10-6...1 mol/l, 2 - 12, 0...+50 °C, DX239-K⁺, 2 mol/l MgSO₄, K⁺
Katalogové číslo 662-2806
Dodavatel: Mettler - Toledo
Přejít na:
Product Details & Documents
These ion selective half cells with solid-state membrane allow a quick and easy determination of concentration and activity of a variety of dissolved ions and gases.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Informace pro objednávání: Membrane kits available separately.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Produktová literatura
Specifikace
- Koncentrace:1×10-6...1 mol/l
- Určeno pro:K⁺
- Type:DX239-K⁺
- Sekvence:05
- Elektrolyt:2 mol/l MgSO₄
- Tepl.:0...+50 °C
- pH:2 - 12
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX280-Br⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX240-Ca²⁺
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX239-K⁺
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX262-NO₃⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX235-Cl⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX219-F⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX218-NH₄⁺