ASTM COLOR 5 1 * 500 mL
Katalogové číslo 633-0043
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Frequently Bought Together
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Dodavatel: Merck
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test strips, nitrate/nitrite, Dosatest
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Roztoky pufrů v sáčcích, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
pH buffers, ready to use
Dodavatel: WTW
pH buffers, DuraCal
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
Certified colour reference standards
Dodavatel: Lovibond Tintometer