Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass beads
Glass beads
01, Glass beads, solid, 1 mm
Katalogové číslo 201-0276
Glass beads
Katalogové číslo 201-0276
Glass beads
Glass beads
01, Glass beads, solid, 1 mm
Přejít na:
Price
432,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Solid glass.
For packing distillation columns.
Specifikace
  • Ø:
    1 mm
  • Popis:
    Glass beads, solid
  • Sekvence:
    01