Spatulas, micro
Round spatula end, 150 mm, 3 mm
Katalogové číslo 231-0232
Dodavatel: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
- Micro spatulas with hexagon handle
- Heat and chemical resistant
- Choice of 2, 3 or 4 mm wide blade
Specifikace
- Popis:Round spatula end
- Délka:150 mm
- Šířka čepele:3 mm