Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Straight spatula end, 150 mm, 3 mm
Katalogové číslo RSGA531.003
Dodavatel:   RSG
Spatulas, micro
Katalogové číslo RSGA531.003
Dodavatel:  RSG
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Straight spatula end, 150 mm, 3 mm
Přejít na:
Price
2 930,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • Micro spatulas with hexagon handle
  • Heat and chemical resistant
  • Choice of 2, 3 or 4 mm wide blade
Specifikace
  • Popis:
    Straight spatula end
  • Délka:
    150 mm
  • Šířka čepele:
    3 mm