Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Katalogové číslo 231-0194
Dodavatel: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
Blade made of stainless steel, wooden handle.
- Blade with excellent heat resistance
- Good chemical resistance
- Quick and easy to clean
Specifikace
- Délka:150 mm
- Šířka čepele:15 mm
- Délka čepele:50 mm