Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Katalogové číslo RSGA063.020
Dodavatel:   RSG
Section lifters
Katalogové číslo RSGA063.020
Dodavatel:  RSG
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Přejít na:
Price
1 720,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Blade made of stainless steel, wooden handle.
  • Blade with excellent heat resistance
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Specifikace
  • Délka:
    150 mm
  • Šířka čepele:
    20 mm
  • Délka čepele:
    50 mm