Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose spoons
General purpose spoons
05, With cylindrical rod (Ø 8 mm), 500 mm, 28×65 mm
Katalogové číslo RSGA029.508
Dodavatel:   RSG
General purpose spoons
Katalogové číslo RSGA029.508
Dodavatel:  RSG
General purpose spoons
General purpose spoons
05, With cylindrical rod (Ø 8 mm), 500 mm, 28×65 mm
Přejít na:
Price
3 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from stainless steel.
  • Round handle (Ø 8 mm)
  • One spatula end, one spoon end
Specifikace
  • Popis:
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
  • Délka:
    500 mm
  • Sekvence:
    05
  • Velikost lžíce:
    28×65 mm