Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, narrow
Double spatulas, narrow
Flexible, 210 mm, 11 mm
Katalogové číslo RSGA030.210
Dodavatel:   RSG
Double spatulas, narrow
Katalogové číslo RSGA030.210
Dodavatel:  RSG
Double spatulas, narrow
Double spatulas, narrow
Flexible, 210 mm, 11 mm
Přejít na:
Price
1 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Specifikace
  • Popis:
    Flexible
  • Délka:
    210 mm
  • Šířka čepele:
    11 mm