Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire triangles
Wire triangles
Tube length 70 mm
Katalogové číslo RSGA257.407
Dodavatel:   RSG
Wire triangles
Katalogové číslo RSGA257.407
Dodavatel:  RSG
Wire triangles
Wire triangles
Tube length 70 mm
Přejít na:
Price
257,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Wire triangles made from stainless steel, with clay pipes.
Specifikace
  • Popis:
    Tube length 70 mm