Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
Catalog # 231-0293
Supplier:   RSG
Section lifters
Catalog # 231-0293
Supplier:  RSG
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
Přejít na:
Price
1 920,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Documents
Specifikace
  • Délka:
    150 mm
  • Šířka čepele:
    10 mm
  • Délka čepele:
    50 mm