Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Katalogové číslo 231-0294
Dodavatel:   RSG
Section lifters
Katalogové číslo 231-0294
Dodavatel:  RSG
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Přejít na:
Price
1 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Documents
Specifikace
  • Délka:
    150 mm
  • Šířka čepele:
    15 mm
  • Délka čepele:
    50 mm