Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, broad
Double spatulas, broad
300 mm, 30 mm
Katalogové číslo RSGA092.300
Dodavatel:   RSG
Double spatulas, broad
Katalogové číslo RSGA092.300
Dodavatel:  RSG
Double spatulas, broad
Double spatulas, broad
300 mm, 30 mm
Přejít na:
Price
2 980,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Documents
Specifikace
  • Délka:
    300 mm
  • Šířka čepele:
    30 mm