Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, broad
Double spatulas, broad
250 mm, 20 mm
Katalogové číslo RSGA092.250
Dodavatel:   RSG
Double spatulas, broad
Katalogové číslo RSGA092.250
Dodavatel:  RSG
Double spatulas, broad
Double spatulas, broad
250 mm, 20 mm
Přejít na:
Price
1 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Documents
Specifikace
  • Délka:
    250 mm
  • Šířka čepele:
    20 mm