Spatulas, micro
Powder spatula, 150 mm, 3 mm
Katalogové číslo RSGA087.373
Dodavatel: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Specifikace
- Popis:Powder spatula
- Délka:150 mm
- Šířka čepele:3 mm