Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, micro
Powder spatula, 150 mm, 4 mm
Katalogové číslo RSGA087.374
Dodavatel:   RSG
Spatulas, micro
Katalogové číslo RSGA087.374
Dodavatel:  RSG
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Powder spatula, 150 mm, 4 mm
Přejít na:
Price
1 060,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Specifikace
  • Popis:
    Powder spatula
  • Délka:
    150 mm
  • Šířka čepele:
    4 mm