Double spatulas, broad
150 mm, 20 mm
Katalogové číslo RSGA092.150
Dodavatel: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Documents
RSGA092.500_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Délka:150 mm
- Šířka čepele:20 mm