Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Sharp, 100 mm
Katalogové číslo 232-0050
Dodavatel:   RSG
Forceps
Katalogové číslo 232-0050
Dodavatel:  RSG
Forceps
Forceps
Sharp, 100 mm
Přejít na:
Price
1 830,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Steel mainspring, lightweight. Special forceps for particularly accurate and delicate work.
  • Lightweight
  • Available in two designs
  • Extremely flexible
Specifikace
  • Type:
    Sharp
  • Délka:
    100 mm