Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 7 mm
Katalogové číslo 231-0400
Dodavatel:   RSG
Double spatulas, micro
Katalogové číslo 231-0400
Dodavatel:  RSG
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 7 mm
Přejít na:
Price
1 680,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • Both ends have an angled spoon
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Specifikace
  • Délka:
    185 mm
  • Šířka čepele:
    7 mm