Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, straight
Forceps, straight
Fine tips, 115 mm
Katalogové číslo 232-0073
Dodavatel:   RSG
Forceps, straight
Katalogové číslo 232-0073
Dodavatel:  RSG
Forceps, straight
Forceps, straight
Fine tips, 115 mm
Přejít na:
Price
1 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic.
  • Serrated tips
  • With guide pin
Specifikace
  • Type:
    Fine tips
  • Délka:
    115 mm