Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, straight
Forceps, straight
Fine tips, 145 mm
Katalogové číslo 232-0075
Dodavatel:   RSG
Forceps, straight
Katalogové číslo 232-0075
Dodavatel:  RSG
Forceps, straight
Forceps, straight
Fine tips, 145 mm
Přejít na:
Price
1 770,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic.
  • Serrated tips
  • With guide pin
Specifikace
  • Type:
    Fine tips
  • Délka:
    145 mm