Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Straight, tower-tip, 110 mm
Katalogové číslo 232-0188
Dodavatel:   RSG
Forceps
Katalogové číslo 232-0188
Dodavatel:  RSG
Forceps
Forceps
Straight, tower-tip, 110 mm
Přejít na:
Price
2 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic.
  • Very fine polished tips
Specifikace
  • Type:
    Straight, tower-tip
  • Délka:
    110 mm