Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, stiff
Double spatulas, micro, stiff
210 mm, 6 mm
Katalogové číslo RSGA836.210
Dodavatel:   RSG
Double spatulas, micro, stiff
Katalogové číslo RSGA836.210
Dodavatel:  RSG
Double spatulas, micro, stiff
Double spatulas, micro, stiff
210 mm, 6 mm
Přejít na:
Price
824,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Specifikace
  • Délka:
    210 mm
  • Šířka čepele:
    6 mm