Double spatulas, micro, stiff
185 mm, 3 mm
Katalogové číslo RSGA833.185
Dodavatel: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Specifikace
- Délka:185 mm
- Šířka čepele:3 mm
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.