Double spatulas, micro, stiff
210 mm, 5 mm
Katalogové číslo RSGA835.210
Dodavatel: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Specifikace
- Délka:210 mm
- Šířka čepele:5 mm