Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, stiff
Double spatulas, micro, stiff
130 mm, 6 mm
Katalogové číslo RSGA836.130
Dodavatel:   RSG
Double spatulas, micro, stiff
Katalogové číslo RSGA836.130
Dodavatel:  RSG
Double spatulas, micro, stiff
Double spatulas, micro, stiff
130 mm, 6 mm
Přejít na:
Price
764,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Specifikace
  • Délka:
    130 mm
  • Šířka čepele:
    6 mm