Double spatulas, narrow
Stiff, 500 mm, 20 mm
Katalogové číslo RSGA830.500
Dodavatel: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Specifikace
- Popis:Stiff
- Délka:500 mm
- Šířka čepele:20 mm