Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, premium quality
Forceps, premium quality
Forceps, premium quality, Curved, pointed, 145 mm
Katalogové číslo RSGA014.145
Dodavatel:   RSG
Forceps, premium quality
Katalogové číslo RSGA014.145
Dodavatel:  RSG
Forceps, premium quality
Forceps, premium quality
Forceps, premium quality, Curved, pointed, 145 mm
Přejít na:
Price
1 670,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 1,4301.
Specifikace
  • Type:
    Curved, pointed
  • Popis:
    Forceps, premium quality
  • Délka:
    145 mm