Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, premium quality
Forceps, premium quality, Straight, pointed, 160 mm
Katalogové číslo RSGA013.160
Dodavatel:   RSG
Forceps, premium quality
Katalogové číslo RSGA013.160
Dodavatel:  RSG
Forceps, premium quality
Forceps, premium quality
Forceps, premium quality, Straight, pointed, 160 mm
Přejít na:
Price
1 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 1,4301.
Specifikace
  • Type:
    Straight, pointed
  • Popis:
    Forceps, premium quality
  • Délka:
    160 mm