Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacist's spatulas
Pharmacist's spatulas
Hardened blade, 250 mm, 18/22 mm
Katalogové číslo 231-0300
Dodavatel:   RSG
Pharmacist's spatulas
Katalogové číslo 231-0300
Dodavatel:  RSG
Pharmacist's spatulas
Pharmacist's spatulas
Hardened blade, 250 mm, 18/22 mm
Přejít na:
Price
1 220,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Stainless steel blade, wooden handle.
  • Available with flexible blade (Remanit 4310) or with hardened blade (INOX 4034)
  • 75 to 150 mm: conical blade
Specifikace
  • Popis:
    Hardened blade
  • Šířka čepele:
    18/22 mm
  • Délka čepele:
    250 mm