Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes
Dishes
10, Set, 90/115/120 mm, 175/217/245 mm
Katalogové číslo 216-1249
Dodavatel:   RSG
Dishes
Katalogové číslo 216-1249
Dodavatel:  RSG
Dishes
Dishes
10, Set, 90/115/120 mm, 175/217/245 mm
Přejít na:
Price
2 390,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • With folded edge; fast, easy cleaning
  • Polished electrolytically, anti-magnetic
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Round multipurpose dishes for a wide range of uses.
Ordering information: Each dish set (Cat. No. 216-1249) comprises one of each 1, 2 and 3 litre dishes.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    175/217/245 mm
  • Kapacita:
    Set
  • Výška:
    90/115/120 mm
  • Sekvence:
    10