Double spatulas, micro
150 mm, 7 mm
Katalogové číslo 231-0430
Dodavatel: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel. Anti-magnetic, very flexible micro powder spatula.
- With round handle, one flat and one scoop shaped, rounded spatula end
- Straight shape
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Délka:150 mm
- Šířka čepele:7 mm