Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
210 mm, 3 mm
Katalogové číslo 231-0426
Dodavatel:   RSG
Double spatulas, micro
Katalogové číslo 231-0426
Dodavatel:  RSG
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
210 mm, 3 mm
Přejít na:
Price
1 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. Anti-magnetic, very flexible micro powder spatula.
  • With round handle, one flat and one scoop shaped, rounded spatula end
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Documents
Specifikace
  • Délka:
    210 mm
  • Šířka čepele:
    3 mm