Test fluids for viscometers
E6000, 6000, 100 mL
Katalogové číslo HAAK082-5046
Dodavatel: HAAKE
Přejít na:
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
Upozornení: * Measurement temperature 25 °C
Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:100 mL
- Typ:E6000
- Viskozita:6000