Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparation forceps
Preparation forceps
10, Curved, fine, 145 mm
Katalogové číslo HAMMHSC191-14
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Preparation forceps
Katalogové číslo HAMMHSC191-14
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Preparation forceps
Preparation forceps
10, Curved, fine, 145 mm
Přejít na:
Price
1 180,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Curved, fine
  • Délka:
    145 mm
  • Sekvence:
    10