Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparation forceps
Preparation forceps
06, Curved, fine, 115 mm
Katalogové číslo HAMMHSC187-11
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Preparation forceps
Katalogové číslo HAMMHSC187-11
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Preparation forceps
Preparation forceps
06, Curved, fine, 115 mm
Přejít na:
Price
1 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Curved, fine
  • Délka:
    115 mm
  • Sekvence:
    06