Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparation forceps
Preparation forceps
02, Straight, fine, 90 mm
Katalogové číslo HAMMHSC182-09
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Preparation forceps
Katalogové číslo HAMMHSC182-09
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Preparation forceps
Preparation forceps
02, Straight, fine, 90 mm
Přejít na:
Price
1 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, fine
  • Délka:
    90 mm
  • Sekvence:
    02