Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, micro, Adson type
Dressing forceps, micro, Adson type
03, Straight, fine, 150 mm
Katalogové číslo HAMMHSC083-15
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, micro, Adson type
Katalogové číslo HAMMHSC083-15
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, micro, Adson type
Dressing forceps, micro, Adson type
03, Straight, fine, 150 mm
Přejít na:
Price
1 470,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, fine
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    03