Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
06, Forceps for insect pins, with ratchet, bent, square tips, 155 mm
Katalogové číslo HAMMHSC030-15
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Forceps
Katalogové číslo HAMMHSC030-15
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Forceps
Forceps
06, Forceps for insect pins, with ratchet, bent, square tips, 155 mm
Přejít na:
Price
1 960,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Forceps for insect pins, with ratchet, bent, square tips
  • Délka:
    155 mm
  • Sekvence:
    06