Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrodes
Reference electrode, low maintenance, Silamid® reference system, B 1981 HD, −5...+100 °C, Sklo, Referid®, KPG annular gap, 12×120 mm, Screw plug head
Katalogové číslo SCOI285111915
Dodavatel:   SI Analytics
Reference electrodes
Katalogové číslo SCOI285111915
Dodavatel:  SI Analytics
Reference electrodes
Reference electrodes
Reference electrode, low maintenance, Silamid® reference system, B 1981 HD, −5...+100 °C, Sklo, Referid®, KPG annular gap, 12×120 mm, Screw plug head
Přejít na:
Price
8 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Specifikace
  • Připojení:
    Screw plug head
  • Ø×D:
    12×120 mm
  • Type:
    B 1981 HD
  • Popis:
    Reference electrode, low maintenance, Silamid® reference system
  • Materiál:
    Sklo
  • Diafragma:
    KPG annular gap
  • Elektrolyt:
    Referid®
  • Tepl.:
    −5...+100 °C