Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
06, 70 mm, 19 mm, 0,8 mm
Katalogové číslo SCERB407019000812
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Katalogové číslo SCERB407019000812
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
06, 70 mm, 19 mm, 0,8 mm
Přejít na:
Price
1 490,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Specifikace
  • Ø vněj.:
    19 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,8 mm
  • Délka:
    70 mm
  • Sekvence:
    06