Sample cuvettes
14, Sample cuvettes, with lid, semi-micro, 7 ml, 50 mm, PMMA
Katalogové číslo HACHLZP341
Dodavatel: Hach
Přejít na:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikace
- Délka optické dráhy:50 mm
- Objem:7 ml
- Materiál okna:PMMA
- Popis:Sample cuvettes, with lid, semi-micro
- Sekvence:14