Sample cuvettes
07, Sample cuvettes, 3,5 ml, 10 mm, Optical glass
Katalogové číslo HACHLZP045
Dodavatel: Hach
Přejít na:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikace
- Délka optické dráhy:10 mm
- Objem:3,5 ml
- Materiál okna:Optical glass
- Popis:Sample cuvettes
- Sekvence:07