Sample cuvettes
72, Kyveta, s víčkem, 25 mm, 60 mm, 10 ml, 10 mm, PS
Katalogové číslo 705-0763
Dodavatel: Hach
Přejít na:
Product Details & Documents
These high range sample cuvettes are designed for use with all spectrophotometers.
Suitable for chlorine applications.
Specifikace
- Ø vněj.:25 mm
- Délka optické dráhy:10 mm
- Objem:10 ml
- Materiál okna:PS
- Popis:Kyveta, s víčkem
- Výška:60 mm
- Sekvence:72