Buffer powder pillows
06, 4,01, ±0,02, Ftalát, Červený, 25 °C, 250
Katalogové číslo HACH2226964
Dodavatel: Hach
Přejít na:
Product Details & Documents
The unit-dose powder pillows assure buffer freshness and eliminate the possibility of contamination. Each powder pillow prepares 50 ml of buffer solutions of respective pH.
- Fresh and reliable
- No danger of contamination
- Traceable to NIST standards
Informace o dodávce: The buffer pillows are delivered in an airtight container and are supplied with a certificate of conformity.
Specifikace
Specifikace
- Typ pH pufru:Ftalát
- Bal.:250
- Referenční teplota:25 °C
- Barva:Červený
- Sekvence:06
- Přesnost pH:±0,02
- Hodnota pH:4,01