Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffer solutions
pH Buffer solutions
04, Buffer solution, 7,00, Bezbarvá, 500 mL
Katalogové číslo HACH1222249
Dodavatel:   Hach
pH Buffer solutions
Katalogové číslo HACH1222249
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
pH Buffer solutions
pH Buffer solutions
04, Buffer solution, 7,00, Bezbarvá, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
713,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For calibration of pH meters.
Accuracy: pH is ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Upozornení: Please note that the pH 4 and 10 buffers contain formaldehyde <0,1% and the pH 7 buffer contains formaldehyde 0,1 to 1%.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 mL
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Popis:
    Buffer solution
  • Sekvence:
    04
  • Hodnota pH:
    7,00